Print…
2-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302684-1G PC302684-5G PC302684-250MG
APOSPC302684-1GEA 348 EUR
APOSPC302684-1G APOSPC302684-5G APOSPC302684-250MG
2-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
2-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Fórmula: C₇H₄F₆OS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16652493
Número CAS: 1240257-02-6