Print…
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302682-10G PC302682-5G PC302682-25G
APOSPC302682-10GEA 249 EUR
APOSPC302682-10G APOSPC302682-5G APOSPC302682-25G
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₉H₃F₇O₂
Ponto de Fusão: 111…114 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09258669
Número CAS: 1017777-41-1