Print…
(2-Ethoxy-3,5-difluorophenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302680-1G PC302680-5G PC302680-10G
APOSPC302680-1GEA 0 EUR
APOSPC302680-1G APOSPC302680-5G APOSPC302680-10G
(2-Ethoxy-3,5-difluorophenyl)acetic acid 98%
(2-Ethoxy-3,5-difluorophenyl)acetic acid
Fórmula: C₁₀H₁₀F₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09258720
Número CAS: 1017779-85-9