Print…
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302675-5G PC302675-1G
APOSPC302675-5GEA 136 EUR
APOSPC302675-5G APOSPC302675-1G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzamide 98%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzamide
Fórmula: C₈H₅ClF₃NO
Peso Molecular: 223.58 g/mol
Ponto de Fusão: 155…158 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09025362
Número CAS: 916420-45-6