Print…
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)-benzaldehyde
PC302673-1G PC302673-5G
APOSPC302673-1GEA 40.6 EUR
APOSPC302673-1G APOSPC302673-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₄ClF₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04112538
Número CAS: 82096-91-1