Print…
(4-Ethoxy-2,6-difluorophenyl)acetic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302670-1G PC302670-5G
APOSPC302670-1GEA 0 EUR
APOSPC302670-1G APOSPC302670-5G
(4-Ethoxy-2,6-difluorophenyl)acetic acid 97%
(4-Ethoxy-2,6-difluorophenyl)acetic acid
Fórmula: C₁₀H₁₀F₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09258682
Número CAS: 1017779-16-6