Print…
2,3-Dichloro-6-fluoroaniline 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302656-5G PC302656-1G
APOSPC302656-5GEA 0 EUR
APOSPC302656-5G APOSPC302656-1G
2,3-Dichloro-6-fluoroaniline 97%
2,3-Dichloro-6-fluoroaniline
Fórmula: C₇H₄Cl₂F₃N
Ponto de Fusão: 52…54 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09832261
Número CAS: 1017777-51-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III