Print…
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302655-5G PC302655-1G
APOSPC302655-5GEA 116 EUR
APOSPC302655-5G APOSPC302655-1G
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₃Cl₂F₃O₂
Peso Molecular: 259.01 g/mol
Ponto de Fusão: 94…96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06660270
Número CAS: 25922-43-4