Print…
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2,3-Dichloro-6-trifluoromethylbenzaldehyde
PC302654-10G PC302654-5G PC302654-1G PC302654-25G
APOSPC302654-10GEA 321 EUR
APOSPC302654-10G APOSPC302654-5G APOSPC302654-1G APOSPC302654-25G
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₃Cl₂F₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06660273
Número CAS: 186517-27-1