Print…
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302649-10G PC302649-5G PC302649-1G
APOSPC302649-10GEA 306 EUR
APOSPC302649-10G APOSPC302649-5G APOSPC302649-1G
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Fórmula: C₉H₇F₃O₄
Peso Molecular: 236.15 g/mol
Ponto de Fusão: 99…101 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06660285
Número CAS: 886502-37-0