Print…
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-(4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid
PC302645-1G PC302645-5G PC302645-10G
APOSPC302645-1GEA 50.9 EUR
APOSPC302645-1G APOSPC302645-5G APOSPC302645-10G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Fórmula: C₉H₆ClF₃O₃
Peso Molecular: 254.59 g/mol
Ponto de Fusão: 61…63 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06660251
Número CAS: 886501-02-6