Print…
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid
PC302643-1G PC302643-5G
APOSPC302643-1GEA 180 EUR
APOSPC302643-1G APOSPC302643-5G
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Fórmula: C₉H₆ClF₃O₃
Peso Molecular: 254.59 g/mol
Ponto de Fusão: 42…44 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06660313
Número CAS: 433938-70-6