Print…
(6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
PC302634-1G PC302634-5G PC302634-10G
APOSPC302634-1GEA 60.9 EUR
APOSPC302634-1G APOSPC302634-5G APOSPC302634-10G
(6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl)acetic acid 98%
(6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl)acetic acid
Fórmula: C₉H₈ClFO₃
Ponto de Fusão: 134…137 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09832273
Número CAS: 1017777-83-1