Print…
6-Chloro-2,3-difluorobenzylamine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 6-Chloro-2,3-difluorobenzylamine
PC302629-1G PC302629-5G
APOSPC302629-1GEA 116 EUR
APOSPC302629-1G APOSPC302629-5G
6-Chloro-2,3-difluorobenzylamine 98%
6-Chloro-2,3-difluorobenzylamine
Fórmula: C₇H₆ClF₂N
Peso Molecular: 177.58 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22201055
Número CAS: 1373921-11-9