Print…
6-Chloro-2,3-difluorobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2,3-Difluoro-6-chlorobenzoic acid, 6-Chloro-2,3-difluorobenzoic acid
PC302628-25G PC302628-5G
APOSPC302628-25GEA 435 EUR
APOSPC302628-25G APOSPC302628-5G
6-Chloro-2,3-difluorobenzoic acid
6-Chloro-2,3-difluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₃ClF₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368094
Número CAS: 887584-84-1