Print…
(4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
PC302606-1G PC302606-5G PC302606-10G
APOSPC302606-1GEA 105 EUR
APOSPC302606-1G APOSPC302606-5G APOSPC302606-10G
(4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 95%
(4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Fórmula: C₁₀H₉F₃O₃
Peso Molecular: 234.17 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09832302
Número CAS: 1000566-45-9