Print…
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302605-1G PC302605-5G PC302605-10G
APOSPC302605-1GEA 0 EUR
APOSPC302605-1G APOSPC302605-5G APOSPC302605-10G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₈H₆ClF₃O₃S
Ponto de Fusão: 52…55 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07774167
Número CAS: 694514-21-1
UN: 3261
ADR: 8,III