Print…
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzamide
PC302602-1G PC302602-5G PC302602-10G
APOSPC302602-1GEA 109 EUR
APOSPC302602-1G APOSPC302602-5G APOSPC302602-10G
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzamide
Fórmula: C₉H₈F₃NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18398425
Número CAS: 1261646-41-6