Print…
(4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302601-1G PC302601-5G PC302601-10G
APOSPC302601-1GEA 120 EUR
APOSPC302601-1G APOSPC302601-5G APOSPC302601-10G
(4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Fórmula: C₁₀H₉F₃O₃
Ponto de Fusão: 96…99 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 916420-90-1