Print…
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302598-5G PC302598-1G PC302598-25G
APOSPC302598-5GEA 159 EUR
APOSPC302598-5G APOSPC302598-1G APOSPC302598-25G
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Fórmula: C₉H₆F₃NO₂
Peso Molecular: 217.1447 g/mol
Ponto de Fusão: 31…33 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06660284
Número CAS: 886502-33-6