Print…
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
PC302597-10G PC302597-5G
APOSPC302597-10GEA 478 EUR
APOSPC302597-10G APOSPC302597-5G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₉H₆F₄O₂
Peso Molecular: 222.14 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22201064
Número CAS: 1373920-63-8