Print…
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-ETHOXY-3-(TRIFLUOROMETHYL)BENZYLAMINE
PC302587-5G PC302587-1G
APOSPC302587-5GEA 185 EUR
APOSPC302587-5G APOSPC302587-1G
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Fórmula: C₁₀H₁₂F₃NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13196584
Número CAS: 1206593-27-2