Print…
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
PC302586-5G PC302586-1G
APOSPC302586-5GEA 171 EUR
APOSPC302586-5G APOSPC302586-1G
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Fórmula: C₁₀H₈ClF₃O₂
Peso Molecular: 252.62 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13196580
Número CAS: 647010-69-3