Print…
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzyl bromide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzyl bromide
PC302579-1G PC302579-5G PC302579-10G
APOSPC302579-1GEA 116 EUR
APOSPC302579-1G APOSPC302579-5G APOSPC302579-10G
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzyl bromide 98%
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzyl bromide
Fórmula: C₉H₉BrClFO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19687186
Número CAS: 1323966-30-8