Print…
4-n-Butoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Butoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile
PC302565-1G PC302565-5G
APOSPC302565-1GEA 116 EUR
APOSPC302565-1G APOSPC302565-5G
4-n-Butoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile 97%
4-n-Butoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile
Fórmula: C₁₂H₁₃F₂NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22201022
Número CAS: 1373921-02-8