Print…
4-Difluoromethoxy-2-fluorobenzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302560-1G PC302560-5G
APOSPC302560-1GEA 226 EUR
APOSPC302560-1G APOSPC302560-5G
4-Difluoromethoxy-2-fluorobenzoic acid 98%
4-Difluoromethoxy-2-fluorobenzoic acid
Fórmula: C₈H₅F₃O₃
Peso Molecular: 206.12 g/mol
Ponto de Fusão: 135…138 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09832367
Número CAS: 1214347-60-0