Print…
3-Fluoro-2-methoxybenzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302549-5G PC302549-10G PC302549-1G
APOSPC302549-5GEA 0 EUR
APOSPC302549-5G APOSPC302549-10G APOSPC302549-1G
3-Fluoro-2-methoxybenzonitrile 98%
3-Fluoro-2-methoxybenzonitrile
Fórmula: C₈H₆FNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06637312
Número CAS: 77801-22-0