Print…
3-Fluoro-o-anisaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302548-5G PC302548-1G
APOSPC302548-5GEA 0 EUR
APOSPC302548-5G APOSPC302548-1G
3-Fluoro-o-anisaldehyde 98%
3-Fluoro-o-anisaldehyde
Fórmula: C₈H₇FO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04112486
Número CAS: 74266-68-5