Print…
(3-Ethoxy-2,6-difluorophenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302547-1G PC302547-5G
APOSPC302547-1GEA 116 EUR
APOSPC302547-1G APOSPC302547-5G
(3-Ethoxy-2,6-difluorophenyl)acetic acid 98%
(3-Ethoxy-2,6-difluorophenyl)acetic acid
Fórmula: C₁₀H₁₀F₂O₃
Ponto de Fusão: 101…103 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11519374
Número CAS: 1092461-32-9