Print…
(3-Ethoxy-2,4-difluorophenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302545-1G PC302545-5G
APOSPC302545-1GEA 136 EUR
APOSPC302545-1G APOSPC302545-5G
(3-Ethoxy-2,4-difluorophenyl)acetic acid 98%
(3-Ethoxy-2,4-difluorophenyl)acetic acid
Fórmula: C₁₀H₁₀F₂O₃
Ponto de Fusão: 104…106 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09258731
Número CAS: 1017778-29-8