Print…
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302536-5G PC302536-1G
APOSPC302536-5GEA 154 EUR
APOSPC302536-5G APOSPC302536-1G
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzaldehyde 97%
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzaldehyde
Fórmula: C₈H₆ClFO₂
Ponto de Fusão: 43…45 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115863
Número CAS: 177994-49-9