Print…
3'-Chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302531-25G PC302531-5G
APOSPC302531-25GEA 449 EUR
APOSPC302531-25G APOSPC302531-5G
3'-Chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
3'-Chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Fórmula: C₉H₆ClF₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115856
Número CAS: 886497-11-6