Print…
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid
PC302520-1G PC302520-5G
APOSPC302520-1GEA 171 EUR
APOSPC302520-1G APOSPC302520-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Fórmula: C₉H₆BrF₃O₃
Peso Molecular: 313.07 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11519378
Número CAS: 1092461-35-2