Print…
3-(4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302516-1G PC302516-5G
APOSPC302516-1GEA 171 EUR
APOSPC302516-1G APOSPC302516-5G
3-(4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 97%
3-(4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid
Fórmula: C₁₁H₁₁F₃O₃
Ponto de Fusão: 94…97 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11519317
Número CAS: 1005205-20-8