Print…
3-(4-(Difluoromethoxy)-3-methoxyphenyl)propionic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302512-1G PC302512-5G
APOSPC302512-1GEA 116 EUR
APOSPC302512-1G APOSPC302512-5G
3-(4-(Difluoromethoxy)-3-methoxyphenyl)propionic acid 97%
3-(4-(Difluoromethoxy)-3-methoxyphenyl)propionic acid
Fórmula: C₁₁H₁₂F₂O₄
Ponto de Fusão: 66…69 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11519324
Número CAS: 1092460-76-8