Print…
3-(3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302509-1G PC302509-5G
APOSPC302509-1GEA 0 EUR
APOSPC302509-1G APOSPC302509-5G
3-(3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 97%
3-(3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid
Fórmula: C₁₁H₁₁F₃O₃
Ponto de Fusão: 71…73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11519318
Número CAS: 881190-34-7