Print…
3-(2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302502-1G PC302502-5G
APOSPC302502-1GEA 177 EUR
APOSPC302502-1G APOSPC302502-5G
3-(2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
3-(2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Fórmula: C₁₁H₁₁F₃O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09832351
Número CAS: 1017779-17-7