Print…
3-(2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302499-1G PC302499-5G PC302499-10G
APOSPC302499-1GEA 109 EUR
APOSPC302499-1G APOSPC302499-5G APOSPC302499-10G
3-(2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
3-(2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Fórmula: C₁₀H₈F₄O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16652497
Número CAS: 1240257-16-2