Print…
3-(3,5-Difluoro-4-methoxyphenyl)propionic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302479-1G PC302479-5G
APOSPC302479-1GEA 0 EUR
APOSPC302479-1G APOSPC302479-5G
3-(3,5-Difluoro-4-methoxyphenyl)propionic acid 98%
3-(3,5-Difluoro-4-methoxyphenyl)propionic acid
Fórmula: C₁₀H₁₀F₂O₃
Ponto de Fusão: 83…86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09832373
Número CAS: 105219-44-1