Print…
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302472-5G PC302472-1G
APOSPC302472-5GEA 289 EUR
APOSPC302472-5G APOSPC302472-1G
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Fórmula: C₉H₇F₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18399706
Número CAS: 195622-40-3