Print…
(2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302466-1G PC302466-5G
APOSPC302466-1GEA 299 EUR
APOSPC302466-1G APOSPC302466-5G
(2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Fórmula: C₁₀H₉F₃O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09832353
Número CAS: 1017779-22-4