Print…
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
PC302459-1G PC302459-5G
APOSPC302459-1GEA 284 EUR
APOSPC302459-1G APOSPC302459-5G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide 98%
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
Fórmula: C₉H₇F₄NO
Peso Molecular: 221.15 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19687194
Número CAS: 1323966-43-3