Print…
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
PC302457-5G PC302457-1G
APOSPC302457-5GEA 116 EUR
APOSPC302457-5G APOSPC302457-1G
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₉H₆F₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22201033
Número CAS: 1373920-67-2