Print…
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-(Bromomethyl)-2-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
PC302454-1G PC302454-5G PC302454-10G
APOSPC302454-1GEA 389 EUR
APOSPC302454-1G APOSPC302454-5G APOSPC302454-10G
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Fórmula: C₈H₅BrF₄O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16652442
Número CAS: 1240257-47-9
UN: 3265
ADR: 8,III