Print…
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302448-25G PC302448-5G PC302448-1G
APOSPC302448-25GEA 449 EUR
APOSPC302448-25G APOSPC302448-5G APOSPC302448-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzonitrile 98%
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzonitrile
Fórmula: C₈H₅ClFN
Ponto de Fusão: 58…60 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06660169
Número CAS: 886500-98-7