Print…
2-Chloro-4,5-difluoroaniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302442-25G PC302442-5G PC302442-100G
APOSPC302442-25GEA 52.2 EUR
APOSPC302442-25G APOSPC302442-5G APOSPC302442-100G
2-Chloro-4,5-difluoroaniline
2-Chloro-4,5-difluoroaniline
Fórmula: C₆H₄ClF₂N
Ponto de Fusão: 55…58 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08448325
Número CAS: 2613-32-3