Print…
2,4-Difluoro-3-methoxybenzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302438-25G PC302438-1G
APOSPC302438-25GEA 366 EUR
APOSPC302438-25G APOSPC302438-1G
2,4-Difluoro-3-methoxybenzoic acid 98%
2,4-Difluoro-3-methoxybenzoic acid
Fórmula: C₈H₆F₂O₃
Ponto de Fusão: 195 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02258905
Número CAS: 178974-97-5