Print…
2,4-Difluoro-3-methoxybenzaldehyde 90%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302436-1G PC302436-25G PC302436-5G PC302436-10G
APOSPC302436-1GEA 40.6 EUR
APOSPC302436-1G APOSPC302436-25G APOSPC302436-5G APOSPC302436-10G
2,4-Difluoro-3-methoxybenzaldehyde 90%
2,4-Difluoro-3-methoxybenzaldehyde
Fórmula: C₈H₆F₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115930
Número CAS: 870837-66-4