Print…
2,3-Difluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302431-1G PC302431-5G
APOSPC302431-1GEA 207 EUR
APOSPC302431-1G APOSPC302431-5G
2,3-Difluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
2,3-Difluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
Fórmula: C₁₀H₁₁F₂NO₃
Peso Molecular: 231.20 g/mol
Ponto de Fusão: 260 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09832370
Número CAS: 1256482-63-9