Print…
2,3-Dichloro-6-fluorobenzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302428-5G PC302428-1G
APOSPC302428-5GEA 203 EUR
APOSPC302428-5G APOSPC302428-1G
2,3-Dichloro-6-fluorobenzonitrile 98%
2,3-Dichloro-6-fluorobenzonitrile
Fórmula: C₇H₂Cl₂FN
Ponto de Fusão: 38…40 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115878
Número CAS: 79544-26-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III